Få mere at vide
BOLA Prøvetagningsposer
Artikelnummer. 10680552
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10680552 2 l
10768622 1 l
10641132 5 l
10745982 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10680552 Leverandør BOLA Leverandørnr. A22362
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvetagningsposer PVF, 2 stik
  • Klarhed
  • Ikke-porøs
  • Uden plastificeringsmidler
  • Med 2 udskiftelige porte lavet af PTFE.
Tekniske data
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 2 l
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 250 mm