Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Dual-Valve PVDF gasprøvetagningsposer
Artikelnummer. p-8004788 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
1,6 l
3,8 l
37,7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11715868
Brand: Cole-Parmer™ 0141050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse poser lavet af korrosionsbestandigt Kynar™ til alle dine applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF-gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
Brug disse poser lavet af ætsende KynarTM til alle dine applikationsbehov. Standard KynarTM PVDF gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
  • Dobbelt-brede sømposer har både on/off og septumventiler for bekvem blanding
  • Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
  • Enkelt bred søm
  • Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,3 l
Materiale PVDF
Temperaturområde (metrisk) 71 °C
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 152.4 x 152.4mm
Længde (metrisk) 152.4 mm
Bredde (metrisk) 152.4 mm
Produkttype Gasprøvetagningspose