Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Dual-Valve PVDF gasprøvetagningsposer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
1,6 l
3,8 l
37,7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse poser lavet af ætsende KynarTM til alle dine applikationsbehov. Standard KynarTM PVDF gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
- Dobbelt-brede sømposer har både on/off og septumventiler for bekvem blanding
- Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
- Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
- Enkelt bred søm
- Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 37,7 l |
| Materiale | PVDF |
| Temperaturområde (metrisk) | 71 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil |
| Dimensioner (L x B) | 609.6 x 609.6mm |
| Længde (metrisk) | 609.6 mm |
| Bredde (metrisk) | 609.6 mm |
| Produkttype | Gasprøvetagningspose |