Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Dual-Valve PVDF gasprøvetagningsposer
Artikelnummer. 11715868 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
1,6 l
3,8 l
37,7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11715868 0,3 l Hver
12510708 3,8 l Hver
11750099 1,6 l Hver
11750009 37,7 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11715868 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0141050
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse poser lavet af korrosionsbestandigt Kynar™ til alle dine applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF-gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
Brug disse poser lavet af ætsende KynarTM til alle dine applikationsbehov. Standard KynarTM PVDF gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
  • Dobbelt-brede sømposer har både on/off og septumventiler for bekvem blanding
  • Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
  • Enkelt bred søm
  • Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Tekniske data
Materiale PVDF
Temperaturområde (metrisk) 71 °C
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 152.4 x 152.4mm
Produkttype Gasprøvetagningspose
Kapacitet (metrisk) 0,3 l
Længde (metrisk) 152.4 mm
Bredde (metrisk) 152.4 mm