Få mere at vide
Buerkle™ Prøvepose, SteriBag Renrum
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
800 mL
1650 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Ideelt egnet til introduktion i renrummet
- Steril, med dobbelt emballage
- 25 prøveposer placeres i dobbelt sekundær emballage
- RNase, DNase og pyrogenfri
- PE, gennemsigtig
- Væsketæt, garanterer kontamineringsfri opbevaring og transport af faste, halvfaste og flydende medier
- Med mærkningsfelt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1650 mL |
| Certificeringer/compliance | Fødevarecertifikat |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Mad |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. pakke | 250/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 305 x 178 mm |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Bredde (engelsk) | 7,01 tommer. |
| Vis mere |