Få mere at vide
Buerkle™ Prøvepose, SteriBag Renrum
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16309551 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
800 ml
1650 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 16309551
Brand: Buerkle™ 53448010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøveposen SteriBag Renrum med dobbelt emballage kan placeres direkte i renrummet. 25 prøveposer placeres i dobbelt sekundær emballage. De kan tages af efter hinanden og er derfor ideel til indføring i renrummet.
  • Ideelt egnet til introduktion i renrummet
  • Steril, med dobbelt emballage
  • 25 prøveposer placeres i dobbelt sekundær emballage
  • RNase, DNase og pyrogenfri
  • PE, gennemsigtig
  • Væsketæt, garanterer kontamineringsfri opbevaring og transport af faste, halvfaste og flydende medier
  • Med mærkningsfelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 800 ml
Certificeringer/compliance Fødevarecertifikat
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Mad
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke 500/Pk.
Dimensioner (L x B) 305 x 114 mm
Længde (metrisk) 305 mm
Bredde (engelsk) 4,49 tommer.
Bredde (metrisk) 114 mm
Produkttype Prøvepose