Få mere at vide
Buerkle™ Prøvepose, SteriBag Blå
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
650 ml
1650 ml
Beskrivelse
- PE, blå
- Meget synlig og pålidelig at opdage i et visuelt tjek
- Væsketæt, velegnet til opbevaring og transport af faste, halvfaste og flydende medier
- Med mærkningsfelt
- Steril, RNase, DNase og pyrogenfri
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Prøvetagningspose |
| Kapacitet (metrisk) | 650 ml |
| Certificeringer/compliance | Fødevarecertifikat |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Mad |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Fyld volumen | 650 mL |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Vis mere |