Description
Oversigt over Samplicity &handel; G2 system
- Samplicity &handel; G2 Filtration System muliggør vakuumdrevet filtrering af op til 8 prøver på én gang, direkte ind i HPLC-hætteglas.
- Filtrering til HPLC prøveforberedelse uden sprøjter. Prøve tilsættes til en adaptertragt på en standard Millex &handel; 33 mm filter (Millex &handel; Filtre til Samplicity &handel; G2 System) eller en integreret tragt og filter (Millex Samplicity &handel; filter)
- Samplicity &handel; G2 System har lavere ergonomisk effekt end manuel sprøjtefiltrering
Anvendelser: HPLC; Filtrering af tyktflydende eller partikelfyldte prøver til HPLC
Order Info
Inkluderer ikke Millex filtre.
Specifications
Specifications
| Farve | Blank grøn |
| Indhold og opbevaring | Base, låg, hætteglasbakke, affaldsbakke, slange |
| Til brug med (udstyr) | Millex Filter (ikke-sterilt) |
| Materiale | Polypropylen med polyester- og silikonekomponenter |
| Til brug med (applikation) | Analytisk prøveforberedelse; Højtydende væskekromatografi (HPLC) |
| Materiale til hus | PVDF |
| Inkluderer | Base, låg, hætteglasbakke, affaldsbakke, slange |
| Mængde | 1 sæt |
| Dimensioner (L x B x H) | 44.5 x 10.2 x 9.1 cm |
| Diameter (metrisk) filter | 33 mm |