Få mere at vide
Merck Samplicity™ G2 filtreringssystem
Artikelnummer. 15646464 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Farve:
Blank grøn
Fed blå
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15646464 Blank grøn -
15636464 Fed blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15646464 Leverandør Merck Leverandørnr. SAMP2SYSG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Vakuumfiltreringssystem ved hjælp af Millex™ filtre til prøveforberedelse til HPLC.
Oversigt over Samplicity &handel; G2 system
  • Samplicity &handel; G2 Filtration System muliggør vakuumdrevet filtrering af op til 8 prøver på én gang, direkte ind i HPLC-hætteglas.
  • Filtrering til HPLC prøveforberedelse uden sprøjter. Prøve tilsættes til en adaptertragt på en standard Millex &handel; 33 mm filter (Millex &handel; Filtre til Samplicity &handel; G2 System) eller en integreret tragt og filter (Millex Samplicity &handel; filter)
  • Samplicity &handel; G2 System har lavere ergonomisk effekt end manuel sprøjtefiltrering
Anvendelser: HPLC; Filtrering af tyktflydende eller partikelfyldte prøver til HPLC
Ordreinfo
Inkluderer ikke Millex filtre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blank grøn
Indhold og opbevaring Base, låg, hætteglasbakke, affaldsbakke, slange
Til brug med (udstyr) Millex Filter (ikke-sterilt)
Materiale Polypropylen med polyester- og silikonekomponenter
Til brug med (applikation) Analytisk prøveforberedelse; Højtydende væskekromatografi (HPLC)
Materiale til hus PVDF
Inkluderer Base, låg, hætteglasbakke, affaldsbakke, slange
Mængde 1 sæt
Dimensioner (L x B x H) 44.5 x 10.2 x 9.1 cm
Diameter (metrisk) filter 33 mm