Få mere at vide
Buerkle™ SampleSafe™ Forsegle
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Description
- Tydelig identifikation via tal i rækkefølge
- 100 forseglinger (10 strimler) pr
- Beskyttelse mod manipulation med sikkerhedsfjeder i rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Retentionsprøver |
| Inkluderer | Tal i rækkefølge, rustfri stål sikkerhedsfjeder |
| Længde (engelsk) | 10,23 tommer. |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vægt (engelsk) | 1.76 lb. |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Forsegle |