Få mere at vide
Buerkle™ Sampler Transport Case
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med samplere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transportkasse |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 123 x 25 x 11 cm |
| Til brug med (udstyr) | Til prøveudtagere |
| Længde (metrisk) | 1230 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.8 kg |