Få mere at vide
Buerkle™ Sampler Transport Case
Artikelnummer. 10522743 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10522743 265 x 225 x 50 mm -
10474982 123 x 25 x 11 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522743 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 36000021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 DKK
    122.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.24 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Buerkle™ Prøvetagere Transportkasse kan bruges til Buerkle™ Prøvetagere.
  • Til brug med samplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transportkasse
Farve Sort
Materiale Polypropylene, Polyurethane Foam
Dimensioner (L x B x H) 265 x 225 x 50 mm
Til brug med (udstyr) Til prøveudtagere
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (engelsk) Interiør 1.77 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Højde (metrisk) interiør 45 mm
Længde (engelsk) 10.43 in.
Længde (engelsk) Interiør 10.16 in.
Længde (metrisk) 265 mm
Længde (metrisk) interiør 258 mm
Bredde (engelsk) 8.86 in.
Bredde (engelsk) Interiør 7.01 in.
Bredde (metrisk) 225 mm
Bredde (metrisk) interiør 178 mm