Få mere at vide
Buerkle™ Sampler Transport Case
Artikelnummer. 10474982 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
10474982 123 x 25 x 11 cm Hver
10522743 265 x 225 x 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10474982 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 36002120
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Prøvetagere Transportkasse kan bruges til Buerkle™ Prøvetagere.
  • Til brug med samplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transportkasse
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 123 x 25 x 11 cm
Til brug med (udstyr) Til prøveudtagere
Længde (metrisk) 1230 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg