Få mere at vide
Buerkle™ Sampler muldvarp med håndtag og stang
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
75 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Formen på Moles bor sikrer minimal friktion ved boring og fjernelse af Mole fra jorden. Syv forskellige bor er tilgængelige, som hver er designet til en bestemt jordtype.
- Jordprøvetager
- Syv forskellige bor til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 75 cm |