Få mere at vide
Lonza™ Prøvehætteglas, pyrogenfri
Artikelnummer. 11640131
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11640131 10 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11640131 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 80507U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21665.00 DKK
    18609.50 DKK / Pakke med 100
    Spare 3055.50 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til transport eller opbevaring af prøver til endotoksinanalyse. Lonza™-prøvehætteglas, pyrogenfri er 10 ml endotoksinfri glasprøvebeholdere med skruelåg. 100/kasse
Prøvebeholdere er beregnet til transport af produktprøver til endotoksinanalyse eller prøveopbevaring. Korrekte beholder- og opbevaringsforhold skal valideres for hver enkelt prøve.
  • 10 ml depyrogenerede glasprøvebeholdere med skruelåg
  • Certificeret til at indeholde mindre end 0,005 EU/ml
  • Til brug i applikationer, der kræver endotoksintest
  • 100 hætteglas/kasse (papkasse med papindsatsseparatorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100/kasse
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Klar, med sort hætte
Produkttype Prøvehætteglas med låg
Materiale Depyrogeneret glas
Til brug med (applikation) Endotoksinanalyse