Få mere at vide
Cytiva Prøveventil
Artikelnummer. 15299764 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AKTA start Automated Protein Purification System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15299764 AKTA start Automated Protein Purification System Hver
1 options
Artikelnummer. 15299764 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29023896
På lager
Til brug med AKTA start automatiseret proteinrensningssystem. Prøveventilen tillader enten bufferen eller prøven at komme ind i strømningsvejen. Prøveventilen muliggør direkte påføring af prøven på kolonnen ved hjælp af pumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Muliggør direkte påføring af prøven på kolonnen ved hjælp af pumpen
Til brug med (udstyr) AKTA start Automated Protein Purification System