Få mere at vide
BUCHI Prøverør sæt
Artikelnummer. 10495153 Shop alle Buchi produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10495153
Brand: BUCHI 043982
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sample tubes 500 mL, set of 4 pcs.
  • For use with BUCHI K-439 SpeedDigester
  • Made of high-quality borosilicate glass
  • Optimized for heat transfer and durability
Tekniske data
Type Prøverør sæt
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Mængde 1 Pakke