Få mere at vide
BUCHI Prøverørsæt
Artikelnummer. 10394291 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10394291 300 ml Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10394291 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 037377
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Garanter sikkerhed, præcision og holdbarhed med disse rør. BUCHI Sample Tube Set er ideel til Kjeldahl og hydrolyseinstrumenter.
  • Forlænget levetid takket være unikt ekstra tykt glas af høj kvalitet
  • Korrosionsbeskyttelse som følge af præcise glasfugemål
  • God tætning sikrer mod farlige dampe
  • Rørdesign eliminerer hot spots og glasbrud
  • Høj nøjagtighed med tætte forseglede samlinger
  • Pålidelighed fra automatiseret prøvebehandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøverørsæt
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Til brug med (applikation) Prøvevolumener op til 200 ml i volumen eller 5 g i vægt
Til brug med (udstyr) Kjeldahl og hydrolyseinstrumenter
Materiale Glas