Få mere at vide
Kartell™ Prøverør
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Materiale | Plast |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Lukketype | Skruelåg |