Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøveopbevaringsbakker
Artikelnummer. 15376548 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15376548 Hvid, blå Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15376548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 DKK
    811.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 104.00 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil genstande med medfølgende skillevægge eller fjern dem til generel produktopbevaring og transport.
  • Fremstillet af korrugeret polypropylen
  • Fugtbestandig, hvilket reducerer risikoen for skimmelsvamp betydeligt
  • Let og robust til at rumme op til 24 fulde prøvebeholdere
  • Kan stables med andre bakker
  • Aftagelige skillevægge gør det muligt at bruge den ydre skal til opbevaring eller transport af laboratorieprodukter
  • Leveres fladpakket
  • Pakken indeholder: 10 bakker og 10 skillevægge og 5/CS
  • Engangs
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsbakke
Farve Hvid, blå
Materiale Bølget polypropylen
Dimensioner (L x B x H) 406 x 260 x 89 mm
Inkluderer Aftagelig indsats
Indsæt type 24-brønds opdeler