Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøveopbevaringsstartpakker
Artikelnummer. p-9986030
Skift visning
Inkluderer:
0,5 ml rør, skruelågsdecapper, læser
1,0 ml rør, skruelågsdecapper, læser
Rør og decapper
Rør, skruelågsdecapper, HSX-læser
Rør, skruelågsdecapper, ST-læser
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17886148 Rør og decapper
17866148 Rør, skruelågsdecapper, ST-læser
17876148 Rør, skruelågsdecapper, HSX-læser
17896148 0,5 ml rør, skruelågsdecapper, læser
17856148 1,0 ml rør, skruelågsdecapper, læser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17886148 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HHDWP1D2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Introducer automatisering i din arbejdsgang med Thermo Scientific™ prøveopbevaringsstartpakker
Introducer automatisering i din arbejdsgang med Thermo Scientific™ prøveopbevaringsstartpakker. Vælg mellem fem forskellige startpakkemuligheder: BASIC, ADVANCED, PREMIUM, PREMIUM 0,5 ml og PREMIUM 1,0 ml. Alle startpakker inkluderer Matrix™-rør med skruetop og tre koder med en 8-kanals skruelågsdecapper. Advanced- og Premium-startpakker indeholder også en stregkodelæser.
Udviklet med tanke på værdien af dine prøver:
  • Spar 40 % i forhold til at købe produkterne enkeltvis.
  • Vælg mellem fem forskellige startpakkemuligheder.
  • Eliminer behovet for at omformatere ikke-2D kryorørprøver.
  • Sikker prøvesporing med 2D-koder, 1D-koder og menneskeligt læsbare koder.
  • Sæt låg på/fjern låg fra et helt stativ fyldt med rør på mindre end 1 minut.
  • Scan 96 rør på helt ned til 1 sekund med avancerede og førsteklasses startpakker.
  • Vær med til at sikre kvalitet med ISO-7 klasse renrum–-fremstillede rør med sterilitetsgaranti.
Basic-startpakken inkluderer:
  • 8-kanals skruelågsdecapper (1 hver)
  • 0,5 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (1 kasse)
  • 1,0 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (1 kasse)
Advanced-startpakken inkluderer:
  • 8-kanals skruelågsdecapper (1 hver)
  • VisionMate ST Single-Tube 2D stregkodelæser (1 hver)
  • 0,5 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (1 kasse)
  • 1,0 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (1 kasse)
Premium-startpakken inkluderer:
  • 8-kanals skruelågsdecapper (1 hver)
  • VisionMate HSX højhastighedsstregkodelæser (1 hver)
  • 0,5 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (1 kasse)
  • 1,0 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (1 kasse)
Premium 0,5 ml-startpakken inkluderer:
  • 8-kanals skruelågsdecapper (1 hver)
  • VisionMate HSX højhastighedsstregkodelæser (1 hver)
  • 0,5 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (5 etuier)
Premium 1,0 ml-startpakken inkluderer:
  • 8-kanals skruelågsdecapper (1 hver)
  • VisionMate HSX højhastighedsstregkodelæser (1 hver)
  • 1,0 ml Matrix-rør med skruetop og tre koder (5 etuier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Rør og decapper
Type Basic-startpakke