Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøveopbevaringsstartpakker
Artikelnummer. 17896148
Skift visning
Inkluderer:
0,5 ml rør, skruelågsdecapper, læser
1,0 ml rør, skruelågsdecapper, læser
Rør og decapper
Rør, skruelågsdecapper, HSX-læser
Rør, skruelågsdecapper, ST-læser
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17896148 0,5 ml rør, skruelågsdecapper, læser
17886148 Rør og decapper
17866148 Rør, skruelågsdecapper, ST-læser
17876148 Rør, skruelågsdecapper, HSX-læser
17856148 1,0 ml rør, skruelågsdecapper, læser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17896148 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HHDHSXWP1D505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123440.00 DKK
    114511.93 DKK / 1 sæt
    Spare 8928.07 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Introducer automatisering i din arbejdsgang med Thermo Scientific™ prøveopbevaringsstartpakker
Introducer automatisering i din arbejdsgang med Thermo Scientific™ prøveopbevaringsstartpakker. Vælg mellem fem forskellige startpakkemuligheder: BASIC, ADVANCED, PREMIUM, PREMIUM 0,5 ml og PREMIUM 1,0 ml. Alle startpakker inkluderer Matrix™-rør med skruetop og tre koder med en 8-kanals skruelågsdecapper. Advanced- og Premium-startpakker indeholder også en stregkodelæser.
Udviklet med tanke på værdien af dine prøver:
  • Vælg mellem fem forskellige startpakkemuligheder.
  • Eliminer behovet for at omformatere ikke-2D kryorørprøver.
  • Sikker prøvesporing med 2D-koder, 1D-koder og menneskeligt læsbare koder.
  • Sæt låg på/fjern låg fra et helt stativ fyldt med rør på mindre end 1 minut.
  • Scan 96 rør på helt ned til 1 sekund med avancerede og førsteklasses startpakker.
  • Hjælp med at sikre kvalitet med ISO-7 klasse renrums-fremstillede rør med sterilitetssikring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 0,5 ml rør, skruelågsdecapper, læser
Type Premium 0,5 ml-startpakke