Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøveopbevaringsstartpakker
Inkluderer:
0,5 ml rør, skruelågsdecapper, læser
1,0 ml rør, skruelågsdecapper, læser
Rør og decapper
Rør, skruelågsdecapper, HSX-læser
Rør, skruelågsdecapper, ST-læser
Beskrivelse
Introducer automatisering i din arbejdsgang med Thermo Scientific™ prøveopbevaringsstartpakker. Vælg mellem fem forskellige startpakkemuligheder: BASIC, ADVANCED, PREMIUM, PREMIUM 0,5 ml og PREMIUM 1,0 ml. Alle startpakker inkluderer Matrix™-rør med skruetop og tre koder med en 8-kanals skruelågsdecapper. Advanced- og Premium-startpakker indeholder også en stregkodelæser.
Udviklet med tanke på værdien af dine prøver:
- Vælg mellem fem forskellige startpakkemuligheder.
- Eliminer behovet for at omformatere ikke-2D kryorørprøver.
- Sikker prøvesporing med 2D-koder, 1D-koder og menneskeligt læsbare koder.
- Sæt låg på/fjern låg fra et helt stativ fyldt med rør på mindre end 1 minut.
- Scan 96 rør på helt ned til 1 sekund med avancerede og førsteklasses startpakker.
- Hjælp med at sikre kvalitet med ISO-7 klasse renrums-fremstillede rør med sterilitetssikring.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Rør, skruelågsdecapper, HSX-læser |
| Type | Premium-startpakke |