Få mere at vide
Buerkle™ Prøveske i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af AISI 304 (1.4301) rustfrit stål
- Stort set kemisk resistent (ikke mod syrer og baser)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 |
| Oversigt | Poly-ske |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 9 mL |
| Farve | Sølv |
| Certificeringer/compliance | Materialecertifikat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Poly-ske |
| Længde (engelsk) | 19,69 tommer. |
| Størrelse | 500 mm |
| Vis mere |