Få mere at vide
Buerkle™ Prøveske i rustfrit stål
Artikelnummer. 10562733 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10562733
Brand: Buerkle™ 53200180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Rustfrit stål (AISI 304) Sample Spoon er en specialformet ske, der giver dig mulighed for at nå næsten hvert hjørne i en beholder og forhindrer prøverne i at dryppe ud.
  • Fremstillet af AISI 304 (1.4301) rustfrit stål
  • Stort set kemisk resistent (ikke mod syrer og baser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Til tilbagetrækning af små mængder prøver, fødevarer
Materiale PVC, polypropylen, rustfrit stål (V2A)
Længde (metrisk) 180 mm