Få mere at vide
Buerkle™ Prøveske i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af AISI 304 (1.4301) rustfrit stål
- Stort set kemisk resistent (ikke mod syrer og baser)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Til tilbagetrækning af små mængder prøver, fødevarer |
| Materiale | PVC, polypropylen, rustfrit stål (V2A) |
| Længde (metrisk) | 400 mm |