Learn More
RETSCH Prøvesplittere
Tous les produits Retsch Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dybde (metrisk):
6,3 mm
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Spécification
Spécification
| Produkttype | Prøve splitter |
| Dybde (metrisk) | 25 mm |
| Inkluderer | 3 opsamlingsbeholdere 8L hver, stativ og delehoved, alle lavet af galvaniseret plade |
| Partikelstørrelse | 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu