Få mere at vide
- Home
- Products
- Bade
- Badetilbehør
- Thermo Scientific™ Prøvestativer til Precision™ Vandbade
Thermo Scientific™ Prøvestativer til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15395907
Skift visning
Type:
0,5 ml Microfuge Rack
1,5 ml Microfuge-rack
Rørstativ
Stativ til petriskål
Materiale:
Acetal plast
Rustfrit stål
Farve:
Grå
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
| Artikelnummer. | Type | Materiale | Farve | Dimensioner (L x B) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15395907 | Rørstativ | Acetal plast | Rød | 24 x 30 mm | Hver |
| 15395897 | Rørstativ | Rustfrit stål | Grå | 25,4 x 21,6 cm | Hver |
| 15385897 | Stativ til petriskål | Rustfrit stål | Grå | 24,8 x 22,2 cm | Hver |
| 15305917 | 0,5 ml Microfuge Rack | Rustfrit stål | Grå | 127 x 101 mm | Hver |
| 15315917 | 1,5 ml Microfuge-rack | Rustfrit stål | Grå | 127 x 101 mm | Hver |
| 15355907 | Rørstativ | Acetal plast | Rød | 72 x 13 mm | Hver |
| 15365907 | Rørstativ | Acetal plast | Rød | 72 x 16 mm | Hver |
| 15375907 | Rørstativ | Acetal plast | Rød | 40 x 20 mm | Hver |
| 15385907 | Rørstativ | Acetal plast | Rød | 40 x 25 mm | Hver |
| 15305907 | Rørstativ | Acetal plast | Hvid | 36 x 13 mm | Hver |
| 15315907 | Rørstativ | Acetal plast | Hvid | 36 x 16 mm | Hver |
| 15325907 | Rørstativ | Acetal plast | Hvid | 20 x 20 mm | Hver |
| 15345907 | Rørstativ | Acetal plast | Hvid | 9 x 30 mm | Hver |
| 15335907 | Rørstativ | Acetal plast | Hvid | 16 x 25 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15395907
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
59700530TC
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
655.00 DKK
591.65 DKK / Pakke med 1
Spare 63.35 DKK
9% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Hold dine prøver på plads med stativer til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Petriskålsstativ i rustfrit stål
- Måler 9,75 x 8,75 x 6,25 tommer. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Holder 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskåle
Testrørstativ i rustfrit stål
- Måler 10 x 8,5 x 5,5 tommer. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Åbningerne er 1 tommer. (2,5 cm) kvadratisk
- Holder 50 reagensglas op til 25 mm fra 97 til 150 mm høje
Mikrocentrifuge reagensglas stativer
- Kræver Clip Fastener
- Måler 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Til brug med (udstyr) | Præcisionscirkulerende, coliforme og 5-28L almindelige vandbade |
| Type | Rørstativ |
| Materiale | Acetal plast |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 30 mm |