Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøvestativer til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15385897 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Mikrofuge stativ
Rørstativ
Stativ til petriskål
Materiale:
Acetal plast
Rustfrit stål
Farve:
Grå
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale Farve Dimensioner (L x B) unitSize
15385897 Stativ til petriskål Rustfrit stål Grå 24,8 x 22,2 cm Hver
15395897 Rørstativ Rustfrit stål Grå 25,4 x 21,6 cm Hver
15305917 Mikrofuge stativ Rustfrit stål Grå 127 x 101 mm Hver
15315917 Mikrofuge stativ Rustfrit stål Grå 127 x 101 mm Hver
15355907 Rørstativ Acetal plast Rød 72 x 13 mm Hver
15365907 Rørstativ Acetal plast Rød 72 x 16 mm Hver
15375907 Rørstativ Acetal plast Rød 40 x 20 mm Hver
15385907 Rørstativ Acetal plast Rød 40 x 25 mm Hver
15395907 Rørstativ Acetal plast Rød 24 x 30 mm Hver
15305907 Rørstativ Acetal plast Hvid 36 x 13 mm Hver
15315907 Rørstativ Acetal plast Hvid 36 x 16 mm Hver
15325907 Rørstativ Acetal plast Hvid 20 x 20 mm Hver
15345907 Rørstativ Acetal plast Hvid 9 x 30 mm Hver
15335907 Rørstativ Acetal plast Hvid 16 x 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15385897 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3166183
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold dine prøver på plads med stativer til vandbade.
Hold dine prøver på plads med stativer til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Funktioner:
Petriskålsstativ i rustfrit stål
  • Måler 9,75 x 8,75 x 6,25 tommer. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Holder 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskåle
Testrørstativ i rustfrit stål
  • Måler 10 x 8,5 x 5,5 tommer. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Åbningerne er 1 tommer. (2,5 cm) firkantet
  • Holder 50 reagensglas op til 25 mm fra 97 til 150 mm høje
Mikrocentrifuge reagensglas stativer
  • Kræver clips
  • Måler 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tommer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Præcisionscirkulerende, coliforme og 20-28L almindelige vandbade
Type Stativ til petriskål
Holder 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskåle
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 24,8 x 22,2 cm
Dimensioner (L x B x H) 24.8 x 22.2 x 15.9 cm