Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøvestativer til Precision™ Vandbade
Type:
Mikrofuge stativ
Rørstativ
Stativ til petriskål
Materiale:
Acetal plast
Rustfrit stål
Farve:
Gray
Red
White
Dimensioner (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24.8 x 22.2 cm
25.4 x 21.6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hold dine prøver på plads med stativer til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Petriskålsstativ i rustfrit stål
- Måler 9,75 x 8,75 x 6,25 tommer. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Holder 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskåle
Testrørstativ i rustfrit stål
- Måler 10 x 8,5 x 5,5 tommer. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Åbningerne er 1 tommer. (2,5 cm) kvadratisk
- Holder 50 reagensglas op til 25 mm fra 97 til 150 mm høje
Mikrocentrifuge reagensglas stativer
- Kræver Clip Fastener
- Måler 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Til brug med (udstyr) | Præcisions-, cirkulerende og koliforme vandbade til generelle formål |
| Type | Rørstativ |
| Materiale | Acetal plast |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 mm |