Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøvestativer til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15315917
Type:
Mikrofuge stativ
Rørstativ
Stativ til petriskål
Materiale:
Acetal plast
Rustfrit stål
Farve:
Grå
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15315917
Brand: Thermo Scientific™ 3166185
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold dine prøver på plads med stativer til vandbade.
Hold dine prøver på plads med stativer til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Funktioner:
Petriskålsstativ i rustfrit stål
  • Måler 9,75 x 8,75 x 6,25 tommer. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Holder 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskåle
Testrørstativ i rustfrit stål
  • Måler 10 x 8,5 x 5,5 tommer. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Åbningerne er 1 tommer. (2,5 cm) firkantet
  • Holder 50 reagensglas op til 25 mm fra 97 til 150 mm høje
Mikrocentrifuge reagensglas stativer
  • Kræver clips
  • Måler 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tommer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (metrisk) 30 x 1.5 mL
Til brug med (udstyr) Præcisionsrystevandbade
Type Mikrofuge stativ
Holder 30 1,5 ml rør
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 127 x 101 mm
Dimensioner (L x B x H) 127 x 101 x 39mm