Få mere at vide
Velp Scientifica™ Prøvestativer til fordøjelsesenheder
Artikelnummer. 15379614 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
20 kr.
DK 42/26, DKl 42/26 Digesters
DK20 og DKL 20 Rådnetanke
DK20, DKL20
DKL12
DKL8
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15379614 20 kr. Hver
11795654 DK20 og DKL 20 Rådnetanke Hver
15309614 DK20, DKL20 Hver
11775654 DKL12 Hver
11715664 DK 42/26, DKl 42/26 Digesters Hver
11735654 DKL8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15379614 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000246
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Letter nitrogenanalyse og proteinbestemmelse. Velp Scientifica™ Prøvestativer til fordøjelsesenheder er til brug med Velp Scientifica™ Kjeldahl Fordøjelsesenheder.
  • Fås med eller uden varmeskjold
  • Fås til at passe til en række rørstørrelser og antal
Tekniske data
Produkttype Prøve stativ
Til brug med (udstyr) 20 kr.