Få mere at vide
Velp Scientifica™ Prøvestativer til fordøjelsesenheder
Artikelnummer. 11795654 Shop alle Velp produkter
Til brug med (udstyr):
DK 42/26 og DKl 42/26 Rådnetanke
DK20 og DKL 20 Rådnetanke
DK20, DKL20
DKL 20
DKL12
DKL8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795654
Brand: Velp Scientifica™ A00000168
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter nitrogenanalyse og proteinbestemmelse. Velp Scientifica™ Prøvestativer til fordøjelsesenheder er til brug med Velp Scientifica™ Kjeldahl Fordøjelsesenheder.
  • Fås med eller uden varmeskjold
  • Fås til at passe til en række rørstørrelser og antal
Tekniske data
Produkttype Prøve stativ
Til brug med (udstyr) DK20 og DKL 20 Rådnetanke