Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Prøve Prep Vial holder
Artikelnummer. 12794127 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12794127 1 pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 12794127 Leverandør Spex CertiPrep™ Leverandørnr. 219616PE
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tyk, robust skumblok, der rummer 16 x standard 50mL rør i GenoGrinder 2010 homogenisator fra SPEX SamplePrep
Tyk, robust skumblok, der rummer 16 x standard 50mL rør i GenoGrinder 2010 homogenisator fra SPEX SamplePrep . Robust skumblok til at holde prøverør sikkert i 2189 klemme
Tekniske data
Produkttype Hætteglasholder
Mængde 1 pakke