Få mere at vide
Cole-Parmer™ Syrevaskede slibeperler
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Oversigt:
Ingen karakter
Molekylærbiologi karakter
Pakningsstørrelse:
200g
Beskrivelse
- Vælg mellem silica eller zirconia slibeperler for at hjælpe med at fjerne fine partikler og forurening.
- Brug af ubehandlede perler, der indeholder urenheder, kan påvirke homogenisering og biologiske processer.
- Syrevaskende silica- og zirconiumoxid-slibeperler hjælper med at fjerne fine partikler og forurening til renere prøver.
- Vælg silicaperler til generelle slibeapplikationer; zirconia perler har større tæthed og giver højere slagkraft.
- Slibeperler til generelle formål er velegnede til de fleste basale cellelyse-applikationer.
- Vælg RNase/DNase-fri behandlede molekylærbiologi-grade slibeperler for at inaktivere kontaminerende enzymer.
- Lavbindende slibeperler er belagt for at reducere uspecifik binding af nukleinsyrer og proteiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibning af perler |
| Oversigt | Ingen karakter |
| Til brug med (applikation) | Slibning |
| Til brug med (udstyr) | 2010 Geno/Grinder |
| Emballagemængde | 200 g |
| Partikelstørrelse | 800 til 1000μ m |