Få mere at vide
Cole-Parmer™ Syrevaskede slibeperler
Artikelnummer. 12879045 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Oversigt:
Ingen karakter
Molekylærbiologi karakter
Pakningsstørrelse:
200g
Artikelnummer. 12879045
Brand: Cole-Parmer™ 2160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Syrevaskede slibeperler er behandlet for at fjerne fine partikler og forurenende stoffer.
  • Vælg mellem silica eller zirconia slibeperler for at hjælpe med at fjerne fine partikler og forurening.
  • Brug af ubehandlede perler, der indeholder urenheder, kan påvirke homogenisering og biologiske processer.
  • Syrevaskende silica- og zirconiumoxid-slibeperler hjælper med at fjerne fine partikler og forurening til renere prøver.
  • Vælg silicaperler til generelle slibeapplikationer; zirconia perler har større tæthed og giver højere slagkraft.
  • Slibeperler til generelle formål er velegnede til de fleste basale cellelyse-applikationer.
  • Vælg RNase/DNase-fri behandlede molekylærbiologi-grade slibeperler for at inaktivere kontaminerende enzymer.
  • Lavbindende slibeperler er belagt for at reducere uspecifik binding af nukleinsyrer og proteiner.
Tekniske data
Produkttype Slibning af perler
Oversigt Ingen karakter
Til brug med (applikation) Slibning
Til brug med (udstyr) 2010 Geno/Grinder
Emballagemængde 200 g
Partikelstørrelse 800 til 1000μ m