Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Prøveforberedende polycarbonat Cryovial
Artikelnummer. 12859055 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 12859055
Brand: Spex CertiPrep™ 2252PC30
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til brug med 2199 Large Clamp Assembly til slibning af medier med SPEX SamplePrep homogenisator
Polycarbonat kryovial med skruelåg, 160 mm x 121 mm, 15 ml. Holder slibemedier op til 3/8in og passer SPEX SamplePrep homogenisator 2197 holder og 2661 kryoblok. Til brug med 2199 stor klemmesamling. Slibemængde pr. hætteglas 6mL. Sælges som en pakke med 30 hætteglas.
  • Holder en malebelastning på 6mL pr. hætteglas
  • Polycarbonat så velegnet til kryogen slibning
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 15.8 mm
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) 15 mL
Inkluderer Med skrue på hætten
nr. pr. pakke 30
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 101.6 mm
Mængde 30 Pk.
Til brug med (udstyr) 2199 Stor klemmesamling