Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Prøveforberedende redebakkesæt
Artikelnummer. 15136705 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Produkttype:
Indlejringsbakkesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15136705 Indlejringsbakkesæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15136705 Leverandør Spex CertiPrep™ Leverandørnr. 2189T
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bakker holder prøverne sikre under formalingsprocessen
Et sæt med tre indlejringsbakkeplader, der gør det muligt at holde titerplader sikkert og stable lodret på den 2189 justerbare klemme, som bruges sammen med SPEX SamplePrep GenoGrinder 2010 homogenisator.
  • Indlejringsbakkeplader holder op til seks titerplader med dyb brønd sikkert lodret i den 2189 justerbare klemme
  • Bakker holder prøverne sikre under formalingsprocessen
  • Sættet består af to indlejrede midterbakker og en bundbakke
Tekniske data
Produkttype Indlejringsbakkesæt
Mængde 1 Pk.