Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Prøveforberedende keramisk slibecylinder
Artikelnummer. 15292390 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
100 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15292390 100 stk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15292390 Leverandør Spex CertiPrep™ Leverandørnr. 2184
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Vinkelskåret ende hjælper med at skære prøvematrixen og sikre god homogenisering og maksimere ekstraktionshastigheder
Mellem keramisk slibecylinder, 8 mm x 16 mm, med vinkelskårne ender til brug med standard 15 mL centrifugerør. Nyttig til at blande prøver til ekstraktionsmetoder såsom pesticidresteranalyse (QuEChERS) eller udvinding af olie fra fisk og skaldyr. De vinkelskårne ender hjælper cylindrene med at forskyde prøvematrixen under behandling, hvilket resulterer i grundig ekstraktion af analyt ind i opløsningsmidlet. Typisk bruges to cylindre pr. prøvehætteglas. Leveres i poser á 100 stk.
  • Kemisk inert
  • Vinkelskåret ende hjælper med at skære prøvematrixen og sikre god homogenisering og maksimere ekstraktionshastigheder
  • Til brug med standard 15 ml rør
Tekniske data
Produkttype Keramisk slibecylinder
Til brug med (udstyr) Standard 15 ml rør
Mængde 100 stk.