Få mere at vide
Biochrom Prøvepladeudskiftningssæt
Artikelnummer. 11330322
Til brug med (udstyr):
NanoVue Plus spektrofotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11330322
Brand: Biochrom 28955301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prøvepladeudskiftningssæt til brug med NanoVue Plus spektrofotometer.
  • Prøvepladerne kan nemt og hurtigt udskiftes, hvis dette skulle blive nødvendigt
  • Prøveplader kan klippes ind og ud af brugeren
  • Banelængdekalibrering skal udføres efter et skift af plade
Tekniske data
Vise Ingen skærm
Til brug med (udstyr) NanoVue Plus spektrofotometer
Form Rektangulær