Få mere at vide
Cytiva Prøveløkkesæt
Artikelnummer. 11320032 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Materiale:
ETFE, polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11320032 ETFE, polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 11320032 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18040401
På lager
Sæt med 5 sløjfer til påfyldning/injektion af prøver på en kromatografisøjle. Cytiva Sample Loop Kit er et sæt små PTFE-løkker (25, 50, 100, 200, μ500 L kapaciteter) til brug med autosampler/injektionsventiler (f.eks. ventil V-7) og ÄKTA™ Kromatografisystemer.
Cytiva Sample Loop Kit er et sæt loops til påføring af prøver på kromatografisøjler. De kan bruges med en autosampler, med ÄKTA™ Kromatografisystemer og med ventil V-7 eller andre prøveinjektionsventiler.
  • Ideel til håndtering af små mængder
  • Minimerer prøvetab, hvis den er delvist fyldt
  • Kan bruges ved højt tryk, uafhængig af flowhastighed
Indeholder fem (5) små plastikprøveløkker i en række forskellige størrelser og kapaciteter:
  • 25 μL (rør: OD —1,8 mm; ID —0,5 mm)
  • 50 μL (rør: OD —1,8 mm; ID —0,5 mm)
  • 100 μL (rør: OD —1,8 mm; ID —0,5 mm)
  • 200 μL (rør: OD —1,8 mm; ID —0,8 mm)
  • 500 μL (rør: OD —1,8 mm; ID —0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Prøveløkkesæt
Materiale ETFE, polypropylen
Forbindelsesstørrelse (metrisk) 1,8 mm OD (0,5/0,8 mm ID) rør
Størrelse (metrisk) 25, 50, 100, 200, 500μ L
Til brug med (applikation) Indlæsning af prøve på kromatografikolonner
Til brug med (udstyr) Autosampler/injektionsventiler (f.eks. Valve V-7) og ÄKTA Chromatography Systems