Få mere at vide
Labcon Prøvebiblioteksrør
Artikelnummer. p-7010040 Shop alle Labcon produkter
Emballage:
1000/pose
125/pose
Artikelnummer. 17456773
Brand: Labcon 39158000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PurePlus™ Prøve biblioteksrør er ATP RNase/Dnase og endotoksinfri (ikke-pyrogen).
  • Prøve biblioteksrør PurePlus™ strimler med 8 brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Må ikke autoklaveres
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen (ny)
nr. pr. pakke 1000
Emballage 1000/pose
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Skub Cap Strip
Bund form Rund