Få mere at vide
Labcon Prøvebiblioteksrør
Shop alle Labcon produkter
Emballage:
1000/pose
125/pose
Beskrivelse
- Prøve biblioteksrør PurePlus™ strimler med 8 brønde
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Kan fryses til -80 °C
- Må ikke autoklaveres
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1.2 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen (ny) |
| nr. pr. pakke | 125 |
| Emballage | 125/pose |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til 121 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skub Cap Strip |
| Bund form | Rund |