Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sample Draw Oxygen Deficiency Monitor med 10+ års sensor
Artikelnummer. 16298821
Skift visning
Komponenter målt:
Ilt
Artikelnummer. Komponenter målt
16298821 Ilt
1 options
Artikelnummer. 16298821 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31065.00 DKK
    22467.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 8597.05 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Faciliteter, der bruger nitrogen, helium og argon. Monitoren er i stand til at tage prøveafstande på op til 30 meter vej og bruges almindeligvis til MR-undersøgelser, lukkede rum og kryogenik. Vores holdbare zirkoniumsensor holder 10 år og mere.
  • Lang levetid 10+ års gennemsnitlig sensorlevetid
  • To-alarm sætpunkter for 19,5 % og 18,0 %
  • Indbygget hørbar alarm 90 db
  • Plug-in strømforsyning medfølger
  • Digitalt display og 4-20mA analog udgang
  • Vægmonteringsbeslag
  • Indbygget flowprøvepumpe
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvad er en O 2 Monitor?
  • Air Check O 2 Deficiency Monitor er designet til kontinuerlig overvågning, hvor lave iltniveauer kan udgøre en fare for personalet.
Hvilke gasser kan en O 2 -monitor brugestil?
  • PureAires ’iltmonitorer kan bruges til nitrogen-, argon- og heliumgasser.
Installationen er nem. Plug-in klar.
  • Skærmen kommer klar til at arbejde lige ud af æsken. Du skal blot sikre enheden på væggen 3-5 fod fra gaskilden og tilslutte den. Monitoren begynder at tage prøver af iltniveauer efter en 4 minutters opstartsperiode. Niveauer vises tydeligt på skærmen for nem adgang og synlighed.
*Prøverør kan bruges på forskellige steder,herunder MR-rum
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 5 tommer
Dybde (metrisk) 127 mm
Komponenter målt Ilt
Dimensioner (L x B x H) 5 x 7 x 5 tommer.
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Fugtighedsområde 0-100% RH
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +40 °C
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 4 lb.
Vægt (metrisk) 2 kg
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 178 mm