Få mere at vide
Labcon™ Prøvefortyndingshætteglas med påsatte hætter
Artikelnummer. 17587876 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Inkluderer:
1000 Pk., Bulk Pakket
1000 Pk., Sektionskasse
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17587876 1000 Pk., Sektionskasse
17577876 1000 Pk., Bulk Pakket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17587876 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 20305500009
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Disse prøvefortyndingshætteglas med påsatte hætter leveres pakket i bulk eller sektionerede æsker.
  • For Beckman Coulter™ -stil blodcelletællere og bordfortyndinger
  • Klar, jomfruelig polystyren
  • Påsat lækagesikker, naturlig polyethylenhætte
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 38.1 mm
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Beckman Coulter™ Blodcelletællere og bordfortyndinger
Højde (engelsk) 2,26 tommer.
Inkluderer 1000 Pk., Sektionskasse
Lukketype Skruelåg
Mængde 1000/kasse
Markeringssted Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Højde (metrisk) 57.4 mm
Produkttype Fortyndingsflaske