Få mere at vide
Labcon™ Prøvefortyndingshætteglas med påsatte hætter
Shop All Labcon Products
Click to view available options
Inkluderer:
1000 Pk., Bulk Pakket
1000 Pk., Sektionskasse
Description
- For Beckman Coulter™ -stil blodcelletællere og bordfortyndinger
- Klar, jomfruelig polystyren
- Påsat lækagesikker, naturlig polyethylenhætte
- Fremstillet i USA
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38.1 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Til brug med (applikation) | Beckman Coulter™ Blodcelletællere og bordfortyndinger |
| Højde (engelsk) | 2,26 tommer. |
| Inkluderer | 1000 Pk., Bulk Pakket |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 57.4 mm |
| Show More |