Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøvekuvetter til Eutech™ TB 1000 Turbiditetsmåler
Artikelnummer. 12911778
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CyberScan TB 1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12911778 CyberScan TB 1000 Hver
1 options
Artikelnummer. 12911778 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X265701
På lager
CyberScan TB1000-seriens turbiditetsmålere og kuvetter er designet til at opfylde de strenge krav fra nutidens videnskabsmænd.
Prøvekuvetter til Eutech™ TB 1000 Turbidity Meter er hætteglas af borosilikatglas med lysafskærmede skruelåg, påfyldningslinje og indekseringsmærker. Kuvetterne kommer i pakker med tre.
Funktioner:
  • Pakke med 3 prøvekuvetter til TB1000W (turibiditetsmåler for hvidt lys)& TB1000IR (infrarød turbiditetsmåler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CyberScan TB 1000
Oversigt Prøve kuvetter
Mængde 3 Pakke