Beskrivelse
- Prøvehætteglas
- Polystyren konstruktion
- Glas klart
- IVD 1,5 ml
- Til brug med Technicon Analysator
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.2 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) | 1,5 ml |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Technicon Analysator |
| Højde (metrisk) | 22.7 mm |