Få mere at vide
Globe Scientific Sample Cups for Beckman™ Analyzers
Artikelnummer. 31922656
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
2 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31922656 2 mL
31922487 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922656 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5536
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For use with Beckman analyzers
  • Model CX series sample cups available in 0.5 and 2mL volumes
Tekniske data
Type Sample Cup
Til brug med (udstyr) Beckman Analyzers
Kapacitet (metrisk) 2 mL