Få mere at vide
Kartell SpA Prøvekopper
Artikelnummer. 11383804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11383804 0.25 mL Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11383804 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 02510004
 Begrænset vare
På lager
Polystyren prøvekopper
  • Prøvekop til CENTRIFICHEM-analysatorer™
  • Polystyren
  • 0,25 ml kapacitet
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Kapacitet (metrisk) 0.25 mL
Produkttype Prøvekop
Kapacitet (engelsk) 0,85 oz.
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja